Learn More
2,4-dichloro-5-fluoropyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4323224 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11936561
Marque: Thermo Scientific Acros 443220010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2927-71-1
Formule moléculaire C4HCl2FN2
Poids moléculaire (g/mol) 166.96
Numéro MDL MFCD00233551
Clé InChI WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine
CID PubChem 250705
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-fluoropyrimidine
SMILES FC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38°C to 40°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 67°C to 68°C (6.0 Torr)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Numéro UN 3261
Poids de la formule 166.97
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline ou solide à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.