Learn More
2-(4-bromophényl)-1,3-dioxolane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10677084
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10602-01-4
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.07
Numéro MDL MFCD01318950
Clé InChI ZYIMHOWVWWHLDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-bromophenyl-1,3-dioxolane, 1-bromo-4-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 4-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane,2-4-bromophenyl, 2-4'-bromophenyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-4-bromophenyl, bromophenyldioxolane, acmc-2098ib, 2-4-bromophenyl dioxolane, 4-bromobenzaldehyde ethylene ketal
CID PubChem 2773842
Nom IUPAC 2-(4-bromophényl)-1,3-dioxolane
SMILES C1COC(O1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromophenyl)-1, 3-dioxolane
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.