Learn More
2-(-Aminophényl)éthylamine4-aminophényl)éthylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
129.65€ - 225.12€
Identifiants chimiques
CAS | 13472-00-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.2 |
Numéro MDL | MFCD00008194 |
Clé InChI | LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-4-aminophenyl ethylamine, 4-2-aminoethyl aniline, 4-aminophenethylamine, 4-2-amino-ethyl-phenylamine, p-aminophenethylamine, benzeneethanamine, 4-amino, 4-2-aminoethyl benzenamine, 4-aminophenylethylamine, 4-2-aminoethyl phenylamine, 4-2-amino-ethyl-aniline |
CID PubChem | 72895 |
Nom IUPAC | 4-(2-aminoéthyl) aniline |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CCN)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10265530
|
Thermo Scientific Acros
153840050 |
5 g | Flacon en verre |
129.65€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10407940
|
Thermo Scientific Acros
153840100 |
10 g | Flacon en verre |
225.12€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13472-00-9 | |
136.2 | |
LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N | |
72895 | |
C1=CC(=CC=C1CCN)N |
C8H12N2 | |
MFCD00008194 | |
2-4-aminophenyl ethylamine, 4-2-aminoethyl aniline, 4-aminophenethylamine, 4-2-amino-ethyl-phenylamine, p-aminophenethylamine, benzeneethanamine, 4-amino, 4-2-aminoethyl benzenamine, 4-aminophenylethylamine, 4-2-aminoethyl phenylamine, 4-2-amino-ethyl-aniline | |
4-(2-aminoéthyl) aniline |
Spécification
2-(4-Aminophenyl)ethylamine | |
13472-00-9 | |
100.0 | |
Marron-jaune à vert-jaune | |
103°C (0.3 mmHg) | |
Authentique | |
C8H12N2 | |
1.5905 to 1.5945 | |
13, I, 48 | |
2-4-aminophenyl ethylamine, 4-2-aminoethyl aniline, 4-aminophenethylamine, 4-2-amino-ethyl-phenylamine, p-aminophenethylamine, benzeneethanamine, 4-amino, 4-2-aminoethyl benzenamine, 4-aminophenylethylamine, 4-2-aminoethyl phenylamine, 4-2-amino-ethyl-aniline | |
C1=CC(=CC=C1CCN)N | |
136.2 | |
136.2 | |
Liquide visqueux |
95% | |
94.0 | |
28°C | |
1.0570g/mL | |
>112°C | |
94% min. (GC) | |
H2NC6H4CH2CH2NH2 | |
MFCD00008194 | |
1.057 | |
LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N | |
4-(2-aminoéthyl) aniline | |
72895 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-739-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.