Learn More
2,4,6-tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, 98 %, stab. Avec 100 ppm d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15410847
Click to view available options
Quantité:
50 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
Note relative au nom stabilized with 100ppm hydroquinone
CAS 101-37-1
Point de fusion 25°C to 28°C
Point d’ébullition 149°C to 150°C (4 mmHg)
Point d’éclair 166°C (331°F)
Formule moléculaire C12H15N3O3
Numéro MDL MFCD00006049
Quantité 50 g
Numéro UN UN3077
Synonyme triallyl cyanurate, 2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine, triallyl cyanaurate, activator oc, rhenofit tac, cyanuric acid triallyl ester, perkalink 300, tripropargyl cyanurate, perkalink 300-50d, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 2-propenyloxy
Clé InChI BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCOC1=NC(=NC(=N1)OCC=C)OCC=C
Nom IUPAC 2,4,6-tris(prop-2-énoxy)-1,3,5-triazine
Poids moléculaire (g/mol) 249.27
CID PubChem 7555
Poids de la formule 249.27
Pourcentage de pureté 98%