Learn More
2,4,6-triméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10005763 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10005763
Marque: Thermo Scientific Acros 140210500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 527-60-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-60-6
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Numéro MDL MFCD00002235
Clé InChI BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
CID PubChem 10698
Nom IUPAC 2,4,6-triméthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Trimethylphenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 73°C
Couleur Beige
Point d’ébullition 220°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3C6H2OH
Quantité 50 g
Beilstein 06, 518
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Aiguilles cristallines