Learn More
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
73.16€ - 261.30€
Identifiants chimiques
CAS 938-18-1
Formule moléculaire C10H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 182.65
Numéro MDL MFCD00013650
Clé InChI UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
CID PubChem 97038
Nom IUPAC Chlorure de -2,4,6triméthylbenzoyle
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10119232
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
244280100
10 g Flacon en verre
73.16€
10g
10522763
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
244280500
50 g Flacon en verre
261.30€
50g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
938-18-1
182.65
UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
97038
CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
C10H11ClO
MFCD00013650
mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
Chlorure de -2,4,6triméthylbenzoyle
Spécification
2, 4, 6-Trimethylbenzoyl chloride
97.5
Jaune
Authentique
C10H11ClO
MFCD00013650
UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de -2,4,6triméthylbenzoyle
97038
98%
938-18-1
100.0
143°C to 146°C (60.0 mmHg)
97.5% min. (GC)
1.5280 to 1.53
mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
182.65
182.65
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-339-6
Identifiant produit
  • 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.