Learn More
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
74.37€ - 868.00€
Identifiants chimiques
CAS | 938-18-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H11ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.647 |
Numéro MDL | MFCD00013650 |
Clé InChI | UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride |
CID PubChem | 97038 |
Nom IUPAC | Chlorure de -2,4,6triméthylbenzoyle |
SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11417027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14407.09 |
10 g |
74.37€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11427027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14407.18 |
50 g |
270.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11437027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14407.30 |
250 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
ApplicationsLe chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyl est utilisé, en présence de pyridine, pour protéger les groupes OH en tant qu’esters de mésitoate.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker sous azote. Incompatible avec les agents oxydants puissants
Identifiants chimiques
938-18-1 | |
182.647 | |
UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N | |
97038 | |
CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C |
C10H11ClO | |
MFCD00013650 | |
mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride | |
Chlorure de -2,4,6triméthylbenzoyle |
Spécification
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride | |
1.1 | |
>110°C (230°F) | |
1.529 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Reacts slowly with water. | |
CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C | |
182.647 | |
182.65 |
938-18-1 | |
143°C to 146°C (60 mmHg) | |
C10H11ClO | |
MFCD00013650 | |
776108 | |
mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride | |
UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de -2,4,6triméthylbenzoyle | |
97038 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-339-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride