Learn More
Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11349015
Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349015
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11349015
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14159.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride is used in the preparation of γ-lactone and δ-lactone, aliphatic aromatic anhydrides, required for the synthesis of amphiphilic hyaluronan, mixed anhydride, required for the synthesis of angelate esters, synthesis of both spongistatin 1 and spongistatin 2 and large-ring lactones in high yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle est utilisé dans la préparation de γ-lactone et δ-lactone, anhydrides aromatiques aliphatiques, requis pour la synthèse de l’hyaluronane amphiphile, anhydride mélangé, requis pour la synthèse d’esters d’angélates, synthèse de la spongistatine 1 et de la spongistatine 2 et des lactones à grand cycle avec des rendements élevés.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4136-95-2
Formule moléculaire C7H2Cl4O
Poids moléculaire (g/mol) 243.89
Numéro MDL MFCD00075323
Clé InChI OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trichlorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trichloro, mi, acmc-209jk3, ksc494s2p, 2,4,6-cl3c6h2cocl, 2,4,6-ttrichlorobenzoyl chloride, 2,4,6-trichloro benzoyl chloride, 2,4,6-trichlorobenzoic acid chloride, 2,4,6-tris chloranyl benzoyl chloride
CID PubChem 2733703
Nom IUPAC Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Densité 1.561
Point d’ébullition 107°C to 108°C (6 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.575
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2050280
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 243.91
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10155595 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL14159.14,L14159.06
Numéro de lot10178774 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL14159.14,L14159.06
Numéro de lot10227676 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL14159.14,L14159.06
Numéro de lotC29S010 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL14159.14,L14159.06
Numéro de lot10232897 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL14159.14,L14159.06
Nom du produit
Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >