Learn More
2,4,6-triaminopyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10713901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10713901
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1004-38-2 | C4H7N5 | 125.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1004-38-2
Numéro MDL MFCD00006100
Clé InChI JTTIOYHBNXDJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-triaminopyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetriamine, pyrimidine-2,4,6-triyltriamine, pyrimidine, 2,4,6-triamino, triamino pyrimidine, 3ay, aaat, pubchem7216, 2,6-pyrimidinetriamine, 2,6-triaminopyrimidine
CID PubChem 13863
ChEBI CHEBI:39857
Nom IUPAC pyrimidine-2,4,6-triamine
SMILES C1=C(N=C(N=C1N)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Triaminopyrimidine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 246°C to 252°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C4H7N5
Quantité 25 g
Beilstein 24,47
Informations sur la solubilité Solubility in water: 36.5g/kg in water (20°C). Other solubilities: 22.7g/kg in methanol (20°C),4.5g/kg in ethanol (20°C)
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,6-Triaminopyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.