Learn More
2,4,6-collidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Description
2,4,6-Collidine is used as a tissue fixative for electron microscopy. It is useful in dehydrohalogenation reactions and acts as a solvent for the cleavage of hindered esters by anhydrous lithium iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,4,6-collidine est utilisée comme fixateur de tissus pour la microscopie électronique. Elle est utile dans les réactions de déshydrohalogénation et agit comme solvant pour le clivage des esters entravés par lʼiodure de lithium anhydre.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau. Miscible avec de lʼéther, du méthanol, de lʼacétone, du chloroforme, du benzène, du toluène et des acides dilués.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides forts.
La 2,4,6-collidine est utilisée comme fixateur de tissus pour la microscopie électronique. Elle est utile dans les réactions de déshydrohalogénation et agit comme solvant pour le clivage des esters entravés par lʼiodure de lithium anhydre.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau. Miscible avec de lʼéther, du méthanol, de lʼacétone, du chloroforme, du benzène, du toluène et des acides dilués.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Collidine |
Point de fusion | -43°C |
Densité | 0.916 |
pH | 9 to 10 |
Point d’ébullition | 171°C to 172°C |
Point d’éclair | 54°C (129°F) |
Odeur | Unpleasant |
Indice de réfraction | 1.498 |
Quantité | 25 mL |
Numéro UN | UN1992 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,4,6-Collidine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: 2,4,6-Collidine