Learn More
2,4,6,8-Tetraméthylcyclotétrasiloxane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.15€ - 486.42€
Identifiants chimiques
CAS | 2370-88-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12O4Si4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.476 |
Numéro MDL | MFCD00039567 |
Clé InChI | WZJUBBHODHNQPW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetramethylcyclotetrasiloxane, tmcts, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl, 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 1,2,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-cyclotetrasiloxan, 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxne, 1,3,5,7-tetramethyl cyclotetrasiloxane |
CID PubChem | 6327421 |
Nom IUPAC | 2,4,6,8-tétraméthyl-5,7-dioxa-1,3-dioxonia-2,4-disila-6,8-disilanidacycloocta-1,3-diéne |
SMILES | C[Si-]1O[Si-]([O+]=[Si]([O+]=[Si](O1)C)C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11359295
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16642.06 |
5 g |
50.15€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11369295
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16642.14 |
25 g |
157.79€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11379295
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16642.22 |
100 g |
486.42€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tetramethyl-cyclotetrasiloxane is a good impregnant of photoelectric material. It is used to manufacture of modified siloxane with defined hydrogen content and chain quantity. It is also used in production of silicone polymers and acts as a precursor for the deposition of polysiloxane, cyclic siloxane, silicon dioxide, oxycarbide thin films with low dielectric constant for microelectronics and semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe tétraméthyl-cyclotétrasiloxane est un bon imprégnant de matière photoélectrique. Il est utilisé pour fabriquer du siloxane modifié avec une teneur en hydrogène et une quantité de chaîne définies. Il est également utilisé dans la production de polymères de silicone et sert de précurseur pour le dépôt de polysiloxane, de siloxane cyclique, de dioxyde de silicone, de films minces d’oxycarbure avec une faible constante diélectrique pour la microélectronique et les semi-conducteurs.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les bases et les acides. Stocker dans un endroit frais.
Identifiants chimiques
2370-88-9 | |
236.476 | |
WZJUBBHODHNQPW-UHFFFAOYSA-N | |
6327421 | |
C[Si-]1O[Si-]([O+]=[Si]([O+]=[Si](O1)C)C)C |
C4H12O4Si4 | |
MFCD00039567 | |
2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetramethylcyclotetrasiloxane, tmcts, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl, 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 1,2,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-cyclotetrasiloxan, 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxne, 1,3,5,7-tetramethyl cyclotetrasiloxane | |
2,4,6,8-tétraméthyl-5,7-dioxa-1,3-dioxonia-2,4-disila-6,8-disilanidacycloocta-1,3-diéne |
Spécification
134°C to 135°C | |
-69°C | |
C4H12O4Si4 | |
UN1993 | |
25°C (77°F) | |
WZJUBBHODHNQPW-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,6,8-tétraméthyl-5,7-dioxa-1,3-dioxonia-2,4-disila-6,8-disilanidacycloocta-1,3-diéne | |
6327421 | |
99% |
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane | |
2370-88-9 | |
MFCD00039567 | |
1787074 | |
2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetramethylcyclotetrasiloxane, tmcts, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl, 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 1,2,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-cyclotetrasiloxan, 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxne, 1,3,5,7-tetramethyl cyclotetrasiloxane | |
C[Si-]1O[Si-]([O+]=[Si]([O+]=[Si](O1)C)C)C | |
236.476 | |
240.51 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H319
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P210-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P403+P235-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store in a well-ventilated place. Keep cool.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA