Learn More
2,4,6,8-Tetraméthyl-2,4,6,8 -tétravinylcyclotétrasiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane is used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of 4-vinyl-benzoic acid ethyl ester. Further, it is used to prepare styrene derivatives by cross-coupling with aryl bromide in the presence of palladium catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4,6,8-tetraméthyl-2,4,6,8-tétravinylcyclotetrasiloxane est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est employé dans la préparation de l’ester éthylique de l’acide 4-vinyl-benzoïque. En outre, il sert à préparer des dérivés du styrène par raccord en croix avec du bromure d’aryle en présence d’un catalyseur de palladium.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants forts.
Le 2,4,6,8-tetraméthyl-2,4,6,8-tétravinylcyclotetrasiloxane est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est employé dans la préparation de l’ester éthylique de l’acide 4-vinyl-benzoïque. En outre, il sert à préparer des dérivés du styrène par raccord en croix avec du bromure d’aryle en présence d’un catalyseur de palladium.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants forts.
Spécification
Point d’ébullition | 110°C (10mmHg) |
Nom chimique ou matériau | 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane |
Point de fusion | -43°C |
Quantité | 50 g |
Formule moléculaire | C12H24O4Si4 |
Beilstein | 1807272 |
Point d’éclair | 112°C (233°F) |
Synonyme | 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethyl, 1,3,5,7-tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethyl-1,3,5,7-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetravinyltetramethylcyclotetrasiloxane, s-tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxane, unii-3nt606t1vk, cyclotetrasiloxane, tetraethenyltetramethyl |
Informations sur la solubilité | Miscible with most organic solvents. |
Clé InChI | VMAWODUEPLAHOE-UHFFFAOYSA-N |