Learn More
2,4,5-trichloropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15585116
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5750-76-5
Formule moléculaire C4HCl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 183.42
Clé InChI GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine
CID PubChem 237259
Nom IUPAC 2,4,5-trichloropyrimidine
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,5-Trichloropyrimidine
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.42
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,5-Trichloropyrimidine, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.