Learn More
2-(3-Pyridyl)éthan-1-ol, Thermo Scientific™
Catalog Number 10272312
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
6293-56-7
C7H9NO
123.155
MFCD00831047
YPWSASPSYAWQRK-UHFFFAOYSA-N
3-pyridineethanol, 3-2-hydroxyethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanol, 2-3-pyridyl ethan-1-ol, 2-3-pyridyl-1-ethanol, 2-pyridin-3-yl ethan-1-ol, 3-pyridylethanol, 2-3-pyridyl ethanol, pyridyl-3-methylcarbinol, 3-hydroxyethyl pyridine
80515
2-pyridine-3-yléthanol
C1=CC(=CN=C1)CCO
6293-56-7
C7H9NO
123.155
MFCD00831047
YPWSASPSYAWQRK-UHFFFAOYSA-N
3-pyridineethanol, 3-2-hydroxyethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanol, 2-3-pyridyl ethan-1-ol, 2-3-pyridyl-1-ethanol, 2-pyridin-3-yl ethan-1-ol, 3-pyridylethanol, 2-3-pyridyl ethanol, pyridyl-3-methylcarbinol, 3-hydroxyethyl pyridine
80515
2-pyridine-3-yléthanol
C1=CC(=CN=C1)CCO
Nom chimique ou matériau 2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 97%