Learn More
Bromure de 2,3-diméthylphénylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10097899
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 134640-85-0, 109-99-9
% min. CAS 8.83, 86.75
% max. CAS 13.25, 91.17
Couleur Marron à noir
Densité 0.9480g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C8H9BrMg
Formule linéaire (CH3)2C6H3MgBr
Numéro MDL MFCD01311494
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.948
Synonyme 2,3-dimethylphenylmagnesium bromide, xylylmagnesium bromide, gwickwuosjjcno-uhfffaoysa-m, 2,3-dimethyl phenyl magnesium bromide, 2,3-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5 m in thf, 2,3-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 2,3-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI PJYPCKZZTIAODG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Mg++].[Br-].CC1=C(C)[C-]=CC=C1
Nom IUPAC magnesium(2+) 2,3-dimethylbenzen-1-ide bromide
Poids moléculaire (g/mol) 209.37
CID PubChem 11138343
Poids de la formule 209.37
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.