Learn More
2,3-Siméthylbutane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
22.80€ - 405.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79-29-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.18 |
Numéro MDL | MFCD00008925 |
Clé InChI | ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112 |
CID PubChem | 6589 |
Nom IUPAC | 2,3-Diméthylbutane |
SMILES | CC(C)C(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10439410
|
Thermo Scientific Acros
116100050 |
5 mL | Flacon en verre |
22.80€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10239783
|
Thermo Scientific Acros
116101000 |
100 mL | Flacon en verre |
69.30€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13448318
|
Thermo Scientific Acros
116100010 |
1 L | Flacon en verre |
405.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
79-29-8 | |
86.18 | |
ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N | |
6589 | |
CC(C)C(C)C |
C6H14 | |
MFCD00008925 | |
diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112 | |
2,3-Diméthylbutane |
Spécification
2, 3-Dimethylbutane | |
98.0 | |
-129.0°C | |
0.6620g/mL | |
−29°C | |
98+% | |
(CH3)2CHCH(CH3)2 | |
MFCD00008925 | |
0.662 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
CC(C)C(C)C | |
86.18 | |
86.18 | |
Liquide |
79-29-8 | |
100.0 | |
Incolore | |
58.0°C | |
Authentic | |
C6H14 | |
1.3740 to 1.3760 | |
01,151 | |
diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112 | |
ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-Diméthylbutane | |
6589 | |
98+% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
May cause drowsiness or dizziness.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-193-6
- 2,3-Dimethylbutane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO – Research Use Only