Learn More
2,3-diméthyl-2-bentène, solution 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11914431
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethyl-2-butene
CAS 563-79-1, 109-99-9
% min. CAS 9.33, 89.2
% max. CAS 10.8, 90.67
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8570g/mL
Point d’éclair −21°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C6H12
Formule linéaire (CH3)2C=C(CH3)2
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.857
Synonyme 2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
Clé InChI WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C(C)C)C
Nom IUPAC 2,3-diméthylbut-2-ène
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
CID PubChem 11250
Poids de la formule 84.16
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dimethyl-2-butene, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.