Learn More
2,3-diméthyl-1,3-butadiène, 98 %, stabilisé avec du BHT, Thermo Scientific Chemicals
34.97€ - 291.45€
Identifiants chimiques
CAS 513-81-5
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.15
Numéro MDL MFCD00008595
Clé InChI SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
CID PubChem 10566
Nom IUPAC 2,3-diméthylbuta-1,3-diène
SMILES CC(=C)C(C)=C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10239653
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
163430050
5 g Flacon en verre
34.97€
5g
10065823
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
163430250
25 g Flacon en verre
95.68€
25g
10025873
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
163431000
100 g Flacon en verre
291.45€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
513-81-5
82.15
SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
10566
CC(=C)C(C)=C
C6H10
MFCD00008595
2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
2,3-diméthylbuta-1,3-diène
Spécification
2, 3-Dimethyl-1, 3-butadiene
513-81-5
Incolore
68.0°C to 69.0°C
Authentique
C6H10
1.438
01, III, 991
15, 3260
2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
CC(=C)C(C)=C
100ppm BHT
10566
98%
Stabilized with BHT
-76.0°C
0.7260g/mL
−20°C
97.5% min. (GC)
H2C=C(CH3)C(CH3)=CH2
MFCD00008595
01,276; 13,45
0.726
SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
2,3-diméthylbuta-1,3-diène
82.15
82.13
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-172-
Identifiant produit
  • 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,3-dimethyl-1,3-Butadiene