Learn More
2,3-Dihydrofurane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11428967
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2,3-Dihydrofuran is a versatile reagent used in lanthanide-catalyzed Diels-Alder reactions with 2-pyrones and in Rh(II)-stabilized cycloadditions with vinylcarbenoids. It is applied for alkylation by active methylene compounds, catalyzed by trans-Dichlorobis(triphenyl­phosphine)­palladium(II). It is also used in the preparation of biologically active compounds such as antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3-dihydrofurane est un réactif polyvalent utilisé dans les réactions de Diels-Alder catalysées par les lanthanides avec les 2-pyrones et dans les cycloadditions stabilisées par les Rh(II) avec des vinylcarbénoïdes. Il est utilisé pour l’alkylation par des composés de méthylène actifs, catalysés par le trans-dichlorobis(triphénylphosphine)-palladium(II). Il est également utilisé dans la préparation de composés biologiquement actifs tels que les agents antitumoraux.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C, 20 g/L et chloroforme.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protège de la chaleur. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-99-7
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00003205
Clé InChI JKTCBAGSMQIFNL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70934
ChEBI CHEBI:51662
Nom IUPAC 2,3-dihydrofurane
SMILES C1CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydrofuran
Densité 0.927
Point d’ébullition 54°C to 55°C
Point d’éclair −24°C (−11°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4245
Quantité 500 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 103168
Synonyme 4,5-dihydrofuran, furan, 2,3-dihydro, furan, dihydro, dihydrofuran, 2,3 dihydrofuran, dihydrofurane, 2,3dihydrofuran, furan,3-dihydro, 2,3-dihydrofurane, 2,3-dihydro-furan
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C,20g/L and chloroform.
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté ≥98%