missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dihydrofurane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11418967
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11418967

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20575.22

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 1191-99-7 | C4H6O | 70.09 g/mol

2,3-Dihydrofuran is a versatile reagent used in lanthanide-catalyzed Diels-Alder reactions with 2-pyrones and in Rh(II)-stabilized cycloadditions with vinylcarbenoids. It is applied for alkylation by active methylene compounds, catalyzed by trans-Dichlorobis(triphenyl­phosphine)­palladium(II). It is also used in the preparation of biologically active compounds such as antitumor agents.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le 2,3-dihydrofurane est un réactif polyvalent utilisé dans les réactions de Diels-Alder catalysées par les lanthanides avec les 2-pyrones et dans les cycloadditions stabilisées par les Rh(II) avec des vinylcarbénoïdes. Il est utilisé pour l’alkylation par des composés de méthylène actifs, catalysés par le trans-dichlorobis(triphénylphosphine)-palladium(II). Il est également utilisé dans la préparation de composés biologiquement actifs tels que les agents antitumoraux.

Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C, 20 g/L et chloroforme.

Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protège de la chaleur. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1191-99-7
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00003205
Clé InChI JKTCBAGSMQIFNL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70934
ChEBI CHEBI:51662
Nom IUPAC 2,3-dihydrofurane
SMILES C1CC=CO1

Spécification

Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydrofuran
Densité 0.927
Point d’ébullition 54°C to 55°C
Point d’éclair −24°C (−11°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4245
Quantité 100 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 103168
Synonyme 4,5-dihydrofuran, furan, 2,3-dihydro, furan, dihydro, dihydrofuran, 2,3 dihydrofuran, dihydrofurane, 2,3dihydrofuran, furan,3-dihydro, 2,3-dihydrofurane, 2,3-dihydro-furan
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C,20g/L and chloroform.
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dihydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,3-Dihydrofuran

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis