Learn More
2,3-Difluoro-4-méthylphénol, 97 %
47.62€ - 158.00€
Identifiants chimiques
CAS | 261763-45-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6F2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.12 |
Numéro MDL | MFCD01631651 |
Clé InChI | NVYIUITYVMVHJM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 2,3-difluoro-4-methyl, acmc-20ajxd, 2,3-difluoro-4-methyl phenol, 2,3-difluoro-4-methyl-phenol, phenol, 2,3-difluoro-4-methyl-9ci |
CID PubChem | 2774151 |
Nom IUPAC | 2,3-difluoro-4-méthylphénol |
SMILES | CC1=C(F)C(F)=C(O)C=C1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
261763-45-5 | |
144.12 | |
NVYIUITYVMVHJM-UHFFFAOYSA-N | |
2774151 | |
CC1=C(F)C(F)=C(O)C=C1 |
C7H6F2O | |
MFCD01631651 | |
phenol, 2,3-difluoro-4-methyl, acmc-20ajxd, 2,3-difluoro-4-methyl phenol, 2,3-difluoro-4-methyl-phenol, phenol, 2,3-difluoro-4-methyl-9ci | |
2,3-difluoro-4-méthylphénol |
Spécification
2,3-Difluoro-4-methylphenol | |
35°C to 38°C | |
MFCD01631651 | |
phenol, 2,3-difluoro-4-methyl, acmc-20ajxd, 2,3-difluoro-4-methyl phenol, 2,3-difluoro-4-methyl-phenol, phenol, 2,3-difluoro-4-methyl-9ci | |
CC1=C(F)C(F)=C(O)C=C1 | |
144.12 | |
144.12 |
261763-45-5 | |
C7H6F2O | |
UN3261 | |
NVYIUITYVMVHJM-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-difluoro-4-méthylphénol | |
2774151 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318-H302-H312
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante