Learn More
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
38.69€ - 642.20€
Identifiants chimiques
CAS | 84-58-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8Cl2N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 227 |
Numéro MDL | MFCD00001593 |
Clé InChI | HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile |
CID PubChem | 6775 |
Nom IUPAC | 4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile |
SMILES | C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11453844
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11879.09 |
10 g |
38.69€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463844
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11879.18 |
50 g |
141.71€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473844
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11879.30 |
250 g |
642.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone is used as a reagent for oxidative couplings and cyclization reactions and dehydrogenation of alcohols, phenols and steroid ketones. It is also used in the synthesis of 1,2-benzisoxazoles. It is a useful electron-transfer reagent for synthesis of quinolines from imines and alkynes or alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2,3Le Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone est utilisé comme réactif pour les accouplements oxydatifs et les réactions de cyclisation et la déshydrogénation des alcools, des phénols et des cétones stéroïdes. Il est également utilisé dans la synthèse des 1,2-benzisoxazoles. Il s’agit d’un réactif de transfert d‘électrons utile pour la synthèse de quinoléines à partir d’imines et d’alcynes ou d’alcènes.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le méthanol, l’acide acétique et le dioxane et légèrement soluble dans le chloroforme et le dichlorométhane.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants.
Identifiants chimiques
84-58-2 | |
227 | |
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N | |
6775 | |
C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N |
C8Cl2N2O2 | |
MFCD00001593 | |
2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile | |
4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile |
Spécification
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone | |
214°C to 218°C | |
MFCD00001593 | |
747939 | |
14,3063 | |
Soluble in benzene,methanol,acetic acid and dioxane.Slightly soluble in chloroform,,dichloromethane. | |
C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N | |
227 | |
227.01 |
84-58-2 | |
C8Cl2N2O2 | |
UN3439 | |
Moisture sensitive | |
2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile | |
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N | |
4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile | |
6775 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P264b-P270-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H301-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, SOLIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-542-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GU4825000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.