Learn More
Chlorure de 2,3-dibromopropionyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11914951
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18791-02-1
Formule moléculaire C3H3Br2ClO
Poids moléculaire (g/mol) 250.31
Numéro MDL MFCD00000712
Clé InChI HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2,3-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride,2,3-dibromo, propionyl chloride, 2,3-dibromo, acmc-209eqo, propanoyl chloride, 2,3-dibromo-9ci, 2,3-dibromopropanyl chloride, 3-02-00-00572 beilstein handbook reference
CID PubChem 86790
Nom IUPAC Chlorure de 2,3-dibromopropanoyl
SMILES ClC(=O)C(Br)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dibromopropionyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 2.1400g/mL
Point d’ébullition 193°C
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CH(Br)COCl
Quantité 5 g
Gravité spécifique 2.14
Poids de la formule 250.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide