Learn More
2,3-dibromobutane, (+/-) + méso, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489552
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5408-86-6
Formule moléculaire C4H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 215.916
Numéro MDL MFCD00000146
Clé InChI BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butane, 2,3-dibromo, dl-2,3-dibromobutane, +/--2,3-dibromobutane, ss-butylene bromide, .+-.-2,3-dibromobutane, dibromo butane, butane,3-dibromo, beta-butylene bromide, r*,r*-+--2,3-dibromobutane, pubchem12534
CID PubChem 21508
Nom IUPAC 2,3-dibromobutane
SMILES CC(C(C)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dibromobutane
Note relative au nom (±) + meso
Densité 1.76
Point d’ébullition 166°C to 167°C
Point d’éclair 123°C (253°F)
Indice de réfraction 1.5126
Quantité 25 g
Beilstein 1718916
Poids de la formule 215.93
Pourcentage de pureté ≥98%