Learn More
2,3-butanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10579990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
Code produit. 10579990
Marque: Thermo Scientific Acros 107650050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 431-03-8 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 431-03-8
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00008756
Clé InChI QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-butanedione, diacetyl, biacetyl, dimethylglyoxal, 2,3-diketobutane, dimethyl glyoxal, butanedione, dimethyl diketone, 2,3-butadione, 2,3-dioxobutane
CID PubChem 650
ChEBI CHEBI:16583
Nom IUPAC butane-2,3-dione
SMILES CC(=O)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Butanedione
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -4°C to 2°C
Couleur Jaune
Densité 0.9850g/mL
Point d’ébullition 88.0°C
Point d’éclair 7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCOCH3
Indice de réfraction 1.3910 to 1.3990
Quantité 5 mL
Beilstein 01, 769
Fieser 07,21
Merck Index 15, 2969
Gravité spécifique 0.985
Informations sur la solubilité Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, very soluble in acetone, soluble in oils, fats, propylene glycol, glycerol, soluble in carbitols, all important organic solven, ts
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Butanedione
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,3-Butanedione