Learn More
2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10525490
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124215-44-7
Formule moléculaire C9H18BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.96
Numéro MDL MFCD10567053
Clé InChI CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane
CID PubChem 14836669
Nom IUPAC 2-(3-bromopropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1770g/mL
Point d’ébullition 61°C to 64°C (0.4 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.177
Poids de la formule 248.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.