Learn More
2,3-benzofurane, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10371374 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
Code produit. 10371374
Marque: Thermo Scientific Acros 105480500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 271-89-6
Formule moléculaire C8H6O
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00005847
Clé InChI IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
CID PubChem 9223
ChEBI CHEBI:35260
Nom IUPAC 1-benzofurane
SMILES O1C=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Benzofuran
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 173°C to 175°C
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4 % min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5655 to 1.5675
Quantité 50 mL
Beilstein 17, 54
Merck Index 15, 1090
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in aq. alkaline solutions
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 99.50%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Benzofuran
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.