Learn More
2,3,5-Triméthylphénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3,5-Trimethylphenol |
| Point de fusion | 92°C to 95°C |
| Point d’ébullition | 230°C to 231°C |
| Odeur | Phenol-like |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2430 |
| Beilstein | 2042210 |
| Poids de la formule | 136.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |