Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-tetra-O-acétyl-D-glucopyranose, 98 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme ou l’acétate d’éthyle
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme ou l’acétate d’éthyle
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose |
Point de fusion | 137°C to 138°C |
Couleur | Blanc |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform or ethyl acetate |
Poids de la formule | 348.3 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre |