Learn More
Acide 2,3,4,5,6-pentafluorophénoxyacétique, 98+ %
Code produit. 11409747
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14892-14-9
Formule moléculaire C8H3F5O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.101
Numéro MDL MFCD00004297
Clé InChI SMXPFEBIAASLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenoxyacetic acid, pentafluorophenoxy acetic acid, 2,3,4,5,6-pentafluorophenoxyacetic acid, pentafluorophenyloxyacetic acid, acetic acid, pentafluorophenoxy, 2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy acetic acid, 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy acetic acid, pentafluorophenyloxy-acetic acid
CID PubChem 84680
Nom IUPAC Acide 2-(2,3,4,5,6-pentafluorophénoxy)acétique
SMILES C(C(=O)O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxyacetic acid
Point de fusion 108°C to 110°C
Quantité 1 g
Beilstein 1888139
Poids de la formule 242.1
Pourcentage de pureté ≥98%