Learn More
2,3,4,5,6-pentafluoroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10006113
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771-60-8
Formule moléculaire C6H2F5N
Poids moléculaire (g/mol) 183.08
Numéro MDL MFCD00007643
Clé InChI NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
CID PubChem 13040
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluoroaniline
SMILES NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 33°C to 38°C
Couleur Saumon à blanc
Densité 73g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6F5NH2
Quantité 50 g
Poids de la formule 183.08
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.