Learn More
2,3,4,5,6,6-hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10701901
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21306-21-8
Formule moléculaire C6Cl6O
Poids moléculaire (g/mol) 300.77
Numéro MDL MFCD00019431
Clé InChI BBLJNWQYENOWPH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 152418
Nom IUPAC 2,3,4,5,6,6-hexachlorocyclohexa-2,4-dièn-1-one
SMILES C1(=C(C(=O)C(C(=C1Cl)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 46°C to 49°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 11,251; 14,174
Synonyme 2,3,4,5,6,6-hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one, 2,3,4,5,6,6-hexachlorocyclohexa-2,4-dienone, 2,3,4,5,6,6-hexachloro-2,4-cyclohexadienone, hexachlorocyclohexa-2,4-dien-1-one, hexachloro-c6one, hexachloro-2,4-cyclohexadienone, hexachloro-2,4-cyclohexadiene-1-one, 2,4-cyclohexadien-1-one,2,3,4,5,6,6-hexachloro, 2,4-cyclohexadien-1-one, 2,3,4,5,6,6-hexachloro
Poids de la formule 300.77
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.