Learn More
Chlorure de 2-(2-naphtyl)acétyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(2-Naphthyl)acetyl chloride |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 204.66 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de 2-(2-naphtyl)acétyle, 97 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu