Learn More
2-(-Méthoxyphényl)pipérazine2-méthoxyphényl)pipérazine monohydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15487575
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Code produit. 15487575
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26408.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methoxyphenyl)piperazine monohydrate
CAS 65709-27-5
Point de fusion 77°C to 83°C
Formule moléculaire C11H16N2O
Numéro MDL MFCD06660448
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 2-2-methoxyphenyl piperazine, 2-2-methoxyphenyl-piperazine, 2-2-methoxy-phenyl-piperazine, 2-methoxyphenyl piperazine, acmc-1bd94, 1-methoxy-2-piperazin-2-ylbenzene
Clé InChI XYMDIQVPOIVJPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1C2CNCCN2
Nom IUPAC 2-(2-méthoxyphényl)pipérazine
Poids moléculaire (g/mol) 192.262
CID PubChem 16740792
Poids de la formule 210.28 (192.26 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%