Learn More
2,2’-(éthylènedioxy)bis(éthylamine), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490001
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine) is used to linker to form conjugates of manganese-doped zinc sulfide nanoparticles with folic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 929-59-9
Formule moléculaire C6H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.206
Numéro MDL MFCD00040474
Clé InChI IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis 2-aminoethoxy ethane, 2,2'-ethylenedioxy bis ethylamine, unii-r41zt4uf34, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanamine, 3,6-dioxaoctamethylenediamine, 2-2-2-aminoethoxy ethoxy ethanamine, 3,6-dioxaoctane-1,8-diamine, ethylene glycol bis 2-aminoethyl ether
CID PubChem 70248
Nom IUPAC 2-[2-(2-aminoéthoxy)éthoxy]éthanamine
SMILES C(COCCOCCN)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'- (Ethylenedioxy)bis (ethylamine)
Densité 1.01 g/mL
Point d’ébullition 105°C to 109°C (6 mmHg)
Point d’éclair 121°C (250°F)
Formule linéaire C6H16N2O2
Indice de réfraction 1.461
Quantité 10 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1739187
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in 0.4 parts water.
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)