Learn More
2,2‘-dipyridyl, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
53.67€ - 1066.31€
Identifiants chimiques
CAS | 366-18-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.19 |
Numéro MDL | MFCD00006212 |
Clé InChI | ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl |
CID PubChem | 1474 |
ChEBI | CHEBI:30351 |
Nom IUPAC | 2-pyridine-2-ylpyridine |
SMILES | C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10080810
|
Thermo Scientific Acros
117500100 |
10 g | Flacon en verre |
53.67€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10274570
|
Thermo Scientific Acros
117500250 |
25 g | Flacon en verre |
101.51€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10530581
|
Thermo Scientific Acros
117501000 |
100 g | Flacon en verre |
292.46€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11936291
|
Thermo Scientific Acros
117505000 |
500 g | Flacon en verre |
1066.31€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
366-18-7 | |
156.19 | |
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N | |
1474 | |
2-pyridine-2-ylpyridine |
C10H8N2 | |
MFCD00006212 | |
2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl | |
CHEBI:30351 | |
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 |
Spécification
2, 2'-Dipyridyl | |
99.0 | |
69.0°C to 72.0°C | |
272.0°C to 273.0°C | |
Authentique | |
C10H8N2 | |
23,199 | |
15,1241 | |
Solubility in water: slightly soluble (5.5g/L 22°C). Other solubilities: very soluble in ethanol (500g/L 25°C), ether,, benzene, chloroform and petroleum ether | |
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 | |
156.19 | |
CHEBI:30351 | |
156.19 | |
Poudre cristalline |
366-18-7 | |
100.0 | |
Blanc | |
121°C | |
99% min. (GC) | |
MFCD00006212 | |
16,25 | |
2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl | |
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N | |
2-pyridine-2-ylpyridine | |
1474 | |
1.51 mm2/s (90°C) | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Appelez un CENTRE ANTIPOISON / un m
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-674-4
- 2,2``-Dipyridyl
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2,2-Bipyridine