Learn More
2,2‘-dipyridyl, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10274570
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366-18-7
Formule moléculaire C10H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 156.19
Numéro MDL MFCD00006212
Clé InChI ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
CID PubChem 1474
ChEBI CHEBI:30351
Nom IUPAC 2,2'-bipyridine
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2'-Dipyridyl
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69.0°C to 72.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 272.0°C to 273.0°C
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 23,199
Fieser 16,25
Merck Index 15,1241
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (5.5g/L 22°C). Other solubilities: very soluble in ethanol (500g/L 25°C), ether,, benzene, chloroform and petroleum ether
Viscosité 1.51 mm2/s (90°C)
Poids de la formule 156.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2``-Dipyridyl
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.