Learn More
2,2-diméthyl-3-pentanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11382477
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3970-62-5
Formule moléculaire C7H16O
Poids moléculaire (g/mol) 116.204
Numéro MDL MFCD00004566
Clé InChI HMSVXZJWPVIVIV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19871
Nom IUPAC 2,2-diméthylpentan-3-ol
SMILES CCC(C(C)(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-3-pentanol
Point de fusion -5°C
Densité 0.825
Point d’ébullition 131°C to 132°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Indice de réfraction 1.423
Quantité 1 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1731777
Synonyme 2,2-dimethyl-3-pentanol, 3-pentanol, 2,2-dimethyl, 3-pentanol,2-dimethyl, 3-pentanol,2,2-dimethyl, dsstox_cid_12813, dsstox_rid_79039, dsstox_gsid_32813, hmsvxzjwpviviv-uhfffaoysa, 3-pentanol, 2,2-dimethyl-8ci 9ci
Poids de la formule 116.2
Pourcentage de pureté 97%