Learn More
2,2-Diméthyl-1,3-dioxan-5-one, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15479129
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one is used in the preparation of 2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-5-ol by reducing with lithium aluminum hydride. It is also used in the annulation of bete-(hetero)aryl-alfa-nitro-alfa,beta-enals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2-diméthyl-1,3-dioxan-5-one est utilisé dans la préparation de 2,2-diméthyl-[1,3] dioxan-5-ol par réduction avec l’hydrure de lithium-aluminium. Il est également utilisé dans l’annulation de bêta-(hetero)aryl-alfa-nitro-alfa, bêta-énals.
Solubilité
Miscible à l’eau et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Sensible à l’air, l’humidité et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74181-34-3
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.143
Numéro MDL MFCD00671514
Clé InChI ASFQDNDZFGFMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-one, 2,2-dimethyl-1,3 dioxan-5-one, 1,3-dioxan-5-one, 2,2-dimethyl, acmc-1bg7h, ksc496q3n, 5-oxo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one, technical 250mg
CID PubChem 2733141
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-1,3-dioxane-5-one
SMILES CC1(OCC(=O)CO1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Point d’ébullition 40°C to 46°C (14 mmHg)
Indice de réfraction 1.4315
Quantité 250 mg
Beilstein 3061933
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 130.15
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique