Learn More
2,2-diméthoxypropane, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10274330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
Code produit. 10274330
Marque: Thermo Scientific Acros 115635000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 77-76-9 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-76-9
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Clé InChI HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropan
CID PubChem 6495
Nom IUPAC 2,2-Diméthoxypropane
SMILES CC(C)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Dimethoxypropane
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -47.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 83.0°C
Point d’éclair −5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C(OCH3)2
Indice de réfraction 1.3760 to 1.3780
Quantité 500 mL
Beilstein 01,648
Fieser 01,268; 05,226; 13,199; 15,138
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: 18 g/100g (25°C). Other solubilities: soluble in acetone, benzene, ccl4, ether,, n-heptane and methanol
Viscosité 0.452 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Dimethoxypropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.