Learn More
2,2-Di(tert-butylpéroxy)butane, solution à 50 % dans de l’essence minérale sans composés aromatiques, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10673892 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10mL
500mL
Code produit. 10673892
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2167-23-9 | C12H26O4 | 234.336 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2167-23-9, 31807-55-3, 78-93-3
Formule moléculaire C12H26O4
Poids moléculaire (g/mol) 234.336
Numéro MDL MFCD00048243
Clé InChI HQOVXPHOJANJBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-di tert-butylperoxy butane, 2,2-bis tert-butylperoxy butane, chaloxyd p 1293al, trigonox d, chaloxyd p 1200al, butane, 2,2-bis tert-butyldioxy, unii-v15k90hftj, v15k90hftj, 2,2-bis t-butylperoxy butane, di-tert-butyl sec-butylidene diperoxide
CID PubChem 221260
Nom IUPAC 2,2-Bis(tert-butylperoxy) butane
SMILES CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Di(tert-butylperoxy)butane
Couleur Sans désignation
Note relative au nom 50% Solution in Aromatic Free Mineral Spirit
% min. CAS 49.0
% max. CAS 51.0
Densité 0.8050g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons
Poids de la formule 234.34
Pourcentage de pureté 49 to 51%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 0.805
Viscosité 2.16 mPa.s (20°C)
Quantité 10 mL
Point d’éclair 43°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Peroxyde organique Type C et D
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.