Learn More
2-(2-bromophényl)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15407238
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
2 g
10 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
2-(2-Bromophenyl)ethylamine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-(2-Bromophényl)éthylamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65185-58-2
Formule moléculaire C8H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 200.079
Numéro MDL MFCD01529874
Clé InChI ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromophenethylamine, 2-2-bromophenyl ethanamine, 2-2-bromophenyl ethylamine, 2-2-bromophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 2-bromo, 2-bromo phenethylamin, 2-2-bromopheneyl ethylamine, 1-amino-2-bromophenyl ethane, 2-bromo phenethylamine, 2-bromo-phenethylamine
CID PubChem 2734091
Nom IUPAC 2-(2-bromophényl)éthanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCN)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(2-Bromophenyl)ethylamine
Densité 1.396
Point d’ébullition 253°C
Indice de réfraction 1.577
Quantité 2 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 200.08
Pourcentage de pureté 97%