Learn More
2-(2-bromoéthyl)-1,3-dioxolane, 95 %, stab. avec argent, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410303
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane is used as a pharmaceutical intermediate, dioxolanes, acetals, ketals, building blocks, chemical synthesis, organic building blocks and oxygen compounds. 1,1-(Ethylenedioxy)-3-bromopropane is used in the synthesis of EGFR inhibitors. Also used in the synthesis of orally active agents of cancer and cell proliferation with quinoline substructures. It is also used as flavouring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2-(2-bromoéthyl)-1,3-dioxolane est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, dioxolanes, acétals, cétals, blocs de construction, synthèse chimique, blocs de construction organiques et composés d’oxygène. Le composé 1,1-(éthylènedioxy)-3-bromopropane est utilisé dans la synthèse des inhibiteurs de l’EGFR. Également utilisé dans la synthèse des agents actifs par voie orale du cancer et de la prolifération cellulaire avec des sous-structures de quinoléine. Il est également utilisé comme agent aromatisant.
Solubilité
Il n’est pas miscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Sensible à la lumière. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18742-02-4
Formule moléculaire C5H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Numéro MDL MFCD00003216
Clé InChI GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl, bromoethyl-1,3-dioxolane, acmc-1bol0, 2-2-bromoethyl-dioxolane, ksc496m8b, 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolan
CID PubChem 87776
Nom IUPAC 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxolane
SMILES BrCCC1OCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2- (2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Note relative au nom Stabilized with silver
Densité 1.512
Point d’ébullition 68°C to 70°C (8 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.479
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 103516
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité It is immiscible with water.
Poids de la formule 181.04
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane