Learn More
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
68.84€ - 255.27€
Identifiants chimiques
CAS | 4767-03-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.13 |
Clé InChI | PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10265050
|
Thermo Scientific Acros
147975000 |
500 g | Flacon en plastique |
68.84€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10437730
|
Thermo Scientific Acros
147970010 |
1 kg | Flacon en plastique |
109.55€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11955071
|
Thermo Scientific Acros
147970050 |
5 kg | Récipient en plastique |
255.27€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4767-03-7 | |
C5H10O4 | |
134.13 | |
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N |
Spécification
2, 2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid | |
185.0°C to 190.0°C | |
>150°C | |
98% | |
CH3C(CH2OH)2CO2H | |
15,3277 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in acetone,insoluble in benzene | |
CC(CO)(CO)C(=O)O | |
134.13 | |
134.13 | |
Poudre cristalline |
4767-03-7 | |
Blanc | |
Authentique | |
C5H10O4 | |
03,401 | |
2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn | |
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque | |
78501 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INHALATION :Si la respiration est difficile,
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 225-306-3
- 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid