Learn More
2-(2-Aminoéthyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
2-(2-Aminoethyl)pyridine is used as active pharmaceutical ingredients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(2-Aminoéthyl)pyridine est utilisé comme principe actif pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie) et dans le solvant polaire le plus courant. Insoluble dans les solvants non polaires et les huiles.
Remarques
Sensible à l’air. À conserver à 4°C. À stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec l’air, les agents oxydants, le dioxyde de carbone.
Le 2-(2-Aminoéthyl)pyridine est utilisé comme principe actif pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie) et dans le solvant polaire le plus courant. Insoluble dans les solvants non polaires et les huiles.
Remarques
Sensible à l’air. À conserver à 4°C. À stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec l’air, les agents oxydants, le dioxyde de carbone.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(2-Aminoethyl)pyridine |
Densité | 1.02 |
Point d’ébullition | 208°C |
Point d’éclair | 100°C (212°F) |
Odeur | Amine-like |
Indice de réfraction | 1.536 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 111208 |
Sensibilité | Air Sensitive |