Learn More
Acide 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-1-oxyl-4-amino-4-carboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10713531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10713531
Marque: Thermo Scientific Acros 301452500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 15871-57-5 | C10H19N2O3 | 215.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15871-57-5
Formule moléculaire C10H19N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 215.27
Numéro MDL MFCD00800575
Synonyme toac, unii-xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl oxidanyl, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-n-oxide-4-amino-4-carboxylic acid, xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-amino-1, tempo-4-amino-4-carboxylic acid, 1-piperidinyloxy,4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-4-amino-4-carboxylic acid
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 230°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Merck Index 15,9645
Poids de la formule 215.27
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline