Learn More
2,2,4-Triméthylpentane, Pour l’analyse des résidus de pesticides, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. p-7072110
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
2.50L
6 pièces
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 15684230
Marque: Honeywell-Chromasolv 344991L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus de pesticides
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-84-1
Formule moléculaire C8H18
Poids moléculaire (g/mol) 114.232
Numéro MDL MFCD00008943
Clé InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
CID PubChem 10907
ChEBI CHEBI:62805
Nom IUPAC 2,2,4-trimethylpentane
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4-Trimethylpentane
Densité 0.692g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.06
Point d’éclair −12°C (10.4°F)
Température d’allumage 745°F
Formule linéaire (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Tension de vapeur 41 mmHg (21°C)
Numéro UN UN1262
Beilstein 1696876
Poids de la formule 114.23g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (GC)
Qualité CHROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.