Learn More
Diisobutyrate de 2,2,4-triméthyl-1,3-pentanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10160991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1kg
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10160991
Brand: Thermo Scientific Acros 422000050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6846-50-0 | C16H30O4 | 286.4 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6846-50-0
Formule moléculaire C16H30O4
Poids moléculaire (g/mol) 286.4
Numéro MDL MFCD00059267
Clé InChI OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, kodaflex txib, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diyl bis 2-methylpropanoate, txib, propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-1-methylethyl-1,3-propanediyl ester, 2,2,4-trimethylpentanediol-1,3-diisobutyrate, isobutyric acid, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene ester, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol ester, dsstox_cid_7635
CID PubChem 23284
Nom IUPAC [2,2,4-triméthyl-3-(2-méthylpropanoyloxy)pentyl]2-méthylpropanoate
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 280.0°C
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4330 to 1.4350
Quantité 5 g
Merck Index 15, 9399
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 286.4
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
Product Identifier
  • 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .