Learn More
2,2,4,4-tétraméthylpentane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490197
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1070-87-7
Formule moléculaire C9H20
Poids moléculaire (g/mol) 128.26
Numéro MDL MFCD00060873
Clé InChI GUMULFRCHLJNDY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14058
Nom IUPAC 2,2,4,4-tétraméthylpentane
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4,4-Tetramethylpentane
Densité 0.72
Point d’ébullition 121°C
Point d’éclair 6°C (43°F)
Odeur Petroleum-like
Formule linéaire (CH3)3CCH2C(CH3)3
Quantité 10 g
Numéro UN UN3295
Synonyme di-tert-butylmethane, pentane, 2,2,4,4-tetramethyl, unii-7js6eal3ee, 7js6eal3ee, pentane, 2,2,4,4-tetramethyl-8ci 9ci, 2,4,4-tetramethylpentane, acmc-2098nd, pentane,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4,-tetramethylpentane, pentane,2,2,4,4-tetramethyl
Poids de la formule 128.26
Pourcentage de pureté 98%