Learn More
Invitrogen™ Staphylococcus aureus BioParticles™ Opsonizing Reagent
Certifié conforme au Guide 34 ISO/CEI, matériau de référence à traçabilité NIST
Marque: Invitrogen™ S2860
Includes: Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d’analyse traçable NIST accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide 34 ISO/CEI, fiche de données de sécurité
Description
Étalon organique fabriqué pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluorobiphényl | 3883-86-1 | 1 000 μg/ml |
Certifications
Accrédité par A2LA pour la norme ISO/CEI 17025 et le Guide 34 ISO/CEI et certifié par UL-DQS conformément à la norme ISO 9001
Compliance
Réclamation SGH/OSHA
Spécification
1 unit | |
BioParticles™ | |
MFCD00000312 | |
FC1=CC(F)=C(F)C(=C1F)C1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F | |
298.14 |
Fluorescence Microscope | |
C12H2F8 | |
QWCHHUZAAGRHDB-UHFFFAOYSA-N | |
2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl | |
Room Temperature |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Produit destiné à un usage en laboratoire uniquement
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu